Merck
C2100000
Cholecalciferol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(+)-Vitamin D3, 7-Dehydrocholesterol aktiviert, Aktiviertes 7-Dehydrocholesterin, Calciol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H44O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.64
Beilstein:
2339331
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
EP
API-Familie
cholecalciferol
Form
solid
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
83-86 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
InChIKey
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... VDR(7421)
Allgemeine Beschreibung
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Cholecalciferol is a fat soluble vitamin, found commercially in vitamin supplements and rodenticides. It can be directly produced on exposure to sunlight or through normal dietary intake.[1]
Anwendung
This European Pharmacopoeia reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Vitamin D agiert durch einen Rezeptor, der ein Mitglied der ligandenabhängigen Transkriptionsfaktor-Obergruppe ist. Es moduliert das Wachstum und die Differenzierung von normalen Zellen und Krebszellen. Hat wachstums- und Metastasenbildungs-hemmende Effekte auf Brust-, Dickdarm- und Prostatakrebszellen. Aktivierte Vitamin D-Rezeptoren in Darm- und Knochenzellen halten die Calciumabsorption und die Homöostasie aufrecht.
Vitamin D wirkt durch einen Rezeptor, der die Proliferation und Differenzierung von normalen und von Krebszellen moduliert.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Clinical Veterinary Toxicology (2003)
Simultaneous determination of retinol acetate, retinol palmitate, cholecalciferol, α-tocopherol acetate and alphacalcidol in capsules by non-aqueous reversed-phase HPLC and column backflushing
Wielinski S and Olszanowski A
Chromatographia, 50(1-2), 109-112 (1999)
Sara S Oberhelman et al.
Mayo Clinic proceedings, 88(12), 1378-1387 (2013-12-03)
To determine whether a single monthly supplement is as effective as a daily maternal supplement in increasing breast milk vitamin D to achieve vitamin D sufficiency in their infants. Forty mothers with exclusively breast-fed infants were randomized to receive oral
Ian R Reid et al.
Lancet (London, England), 383(9912), 146-155 (2013-10-15)
Findings from recent meta-analyses of vitamin D supplementation without co-administration of calcium have not shown fracture prevention, possibly because of insufficient power or inappropriate doses, or because the intervention was not targeted to deficient populations. Despite these data, almost half
Hongliu Ding et al.
Neurology, 81(17), 1531-1537 (2013-09-27)
To conclusively test for a specific association between the biological marker 25-hydroxy-vitamin D3, a transcriptionally active hormone produced in human skin and liver, and the prevalence and severity of Parkinson disease (PD). We used liquid chromatography/tandem mass spectrometry to establish
Protokolle
Ascentis Express C18 is suitable for routine analysis of fat-soluble vitamins D2 and D3, providing optimized chromatograms.
Separation of Ergocalciferol (D2), analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard
Separation of (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Menadione (K3), analytical standard; (+)-γ-Tocopherol, analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard