Merck
C0225000
Calcitriol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1α,25-Dihydroxyvitamin D3, 1α,25-Dihydroxycholecalciferol, Calcitriol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H44O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.64
Beilstein:
7559394
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Biologische Quelle
sheep wool (grease)
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
EP
API-Familie
calcitriol
Form
solid
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1
InChIKey
GMRQFYUYWCNGIN-NKMMMXOESA-N
Angaben zum Gen
human ... VDR(7421)
Allgemeine Beschreibung
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the authority of the issuing pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing pharmacopoeia.
Calcitriol is a biologically active metabolite of vitamin D, formed via hydroxylation of calcidiol in the kidney.
Anwendung
Calcitriol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Biologisch aktive Form von Vitamin D3 bei der Calciumaufnahme und Ablagerung. 1α,25-Dihydroxyvitamin D3 hat vielfältige Auswirkungen auf die zelluläre Differenzierung und Proliferation und kann die Immunantwort und Funktion des zentralen Nervensystems modulieren. Neuere Studien legen nahe, dass 1α,25-Dihydroxyvitamin D 3 als chemopräventives Mittel gegen verschiedene Malignome, einschließlich Krebserkrankungen der Prostata und des Dickdarms, wirkt und Synergien mit anderen Krebsmedikamenten eingeht.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Optimization of culture conditions for transformation of vitamin D3 to calcitriol by Actinomyces hyovaginalis isolate A11-2
Abbas MA, et al.
Archives of Clinical Microbiology, 2(6) (2011)
Moira Cheung et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 98(5), E954-E961 (2013-03-28)
X-linked hypophosphatemic rickets is caused by mutations in PHEX. Even though the disease is characterized by disordered skeletal mineralization, detailed bone densitometric studies are lacking. The aim of the study was to assess volumetric bone mineral density (vBMD) in X-linked
Gabriela Bomfim Ferreira et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 136, 160-165 (2012-10-27)
The biologically active form of vitamin D, 1α,25-dihydroxyvitamin D3 (1α,25(OH)2D3), presents pronounced immunomodulatory effects, mainly mediated through its actions on different immune cells such as dendritic cells (DC) and T lymphocytes. Because of the high concentrations needed to obtain immune
Evelyne Van Etten et al.
Journal of cellular biochemistry, 88(2), 223-226 (2003-01-10)
The active form of vitamin D(3), 1,25(OH)(2)D(3), is known, besides its classical effects on calcium and bone, for its pronounced immunomodulatory effects that are exerted both on the antigen-presenting cell level as well as directly on the T lymphocyte level.
Ryoko Okamoto et al.
International journal of cancer, 134(1), 207-217 (2013-06-19)
We have synthesized 39 1,25-dihydroxyvitamin D3 [1,25(OH)2D3] analogs having two side chains attached to carbon-20 (Gemini) with various modifications and compared their anticancer activities. Five structure-function rules emerged to identify analogs with enhanced anticancer activity. One of these active analogs