Merck
A2931
Sigma-Aldrich
Alkaliblau 6 B
Synonym(e):
Säureblau 110, Säureblau 119
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C37H31N3O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
613.72
Farbindexnummer:
42750
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
Zusammensetzung
Dye content, ≥80%
InChI
1S/C37H29N3O3S/c41-44(42,43)36-14-8-7-13-35(36)40-34-25-19-29(20-26-34)37(27-15-21-32(22-16-27)38-30-9-3-1-4-10-30)28-17-23-33(24-18-28)39-31-11-5-2-6-12-31/h1-26,38-39H,(H,41,42,43)
InChIKey
DVPLSZDCYOJSOG-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)