Wichtige Dokumente
A0500
Acetamid
~99% (GC)
Synonym(e):
Amid C2
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 65 °C)
Assay
~99% (GC)
Form
powder or crystals
bp
221 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
78-80 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 0.2 g/L, clear, colorless
SMILES String
CC(N)=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
InChIKey
DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Ggt1(116568)
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?