Merck
92988
Supelco
(2RS,3SR)-2-Methylisocitronensäure Natriumsalz
≥95.0% (GC)
Größe auswählen
50 MG
2.840,00 €
2.840,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
2.840,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10O7 · xNa+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.15 (free acid basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
2.840,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Lagerbedingungen
desiccated
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@]([C@@H](CC(=O)O)C(=O)O)(C)C(=O)O.O[C@@]([C@H](CC(=O)O)C(=O)O)(C)C(=O)O
InChI
1S/2C7H10O7/c2*1-7(14,6(12)13)3(5(10)11)2-4(8)9/h2*3,14H,2H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t2*3-,7-/m10/s1
InChIKey
KTKGACLAXAFYNU-WNSGUHBHSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)