Merck
91737
Sigma-Aldrich
Trifluormethansulfonsäureanhydrid
purum, ≥98.0% (T)
Synonym(e):
Tf2O, Trifluormethansulfonanhydrid
About This Item
Lineare Formel:
(CF3SO2)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.14
Beilstein:
1813600
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Assay:
≥98.0% (T)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
5.2 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
8 mmHg ( 20 °C)
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (T)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.321 (lit.)
bp
81-83 °C (lit.)
Dichte
1.677 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
triflate
SMILES String
FC(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6O5S2/c3-1(4,5)14(9,10)13-15(11,12)2(6,7)8
InChIKey
WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Katalysator für die Glykolysierung bei der Synthese von Polysacchariden
Reagens für die stereoselektive Synthese von Mannosazid-Methyluronat-Donatoren
Aktivator für die direkte Glykolysierung mit anomeren Hydroxyzuckern
Trifluormethansulfonsäureanhydrid kann zur Herstellung von Azidozucker wie 6-Azido-Fucose verwendet werden.[1] Darüber hinaus kann es als Promotor für die Friedel-Crafts-Alkylierung von aromatischen Verbindungen mit Carbonsäuren in Abwesenheit von Katalysatoren eingesetzt werden.[2]
Tf2O in Kombination mit:
  • Diphenylsulfoxid bildet ein effizientes Promotorsystem zur Aktivierung von Thioglykosiden für Glykosylierungsreaktionen.[3]
  • 2-Chlorpyridin kann zur Aktivierung von sekundären Aminen verwendet werden.[4]
  • Kaliumiodid ermöglicht die effektive Auslösung der Desoxygenierung von Sulfoxiden zu Sulfiden.[5]
  • Wasserstoffperoxid kann für die selektive Oxidation von Sulfanen zu Sulfoxiden in Gegenwart von oxidationsempfindlichen Funktionsgruppen eingesetzt werden.[6]
Tf2O kann reagieren mit:
  • Ketonen in Gegenwart einer Base, um Vinyltriflate zu bilden.[7]
  • Magnesiumalkoxiden, um entsprechende symmetrische und asymmetrische Ether zu bilden.[8]
  • Natriumazid für die In-situ-Herstellung von Triflylazid.[9]
Sonstige Hinweise
Elektrophile Triflylquelle. Bewertungen[10][11][12][13][14]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
not determinedboils before flash
Flammpunkt (°C)
not determinedboils before flash
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
I. Baraznenok et al.
Tetrahedron, 56, 3077-3077 (2000)
Tf2O as a rapid and efficient promoter for the dehydrative Friedel?Crafts acylation of aromatic compounds with carboxylic acids.
Khodaei MM, et al.
Tetrahedron Letters, 48(24), 4199-4202 (2007)
Synthesis of pyrimidines by direct condensation of amides and nitriles.
Movassaghi M & Hill MD.
Nature Protocols, 2(8), 2018-2018 (2007)
Synthesis, 85-85 (1982)
H2O2/Tf2O System: An efficient oxidizing reagent for selective oxidation of sulfanes.
Khodaei MM, et al.
Synthesis, 2008(11), 1682-1684 (2008)