91588
N-(n-Butyl)-thiophosphorsäure-triamid
analytical standard
Synonym(e):
N-Butylthiophosphorsäure-triamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤1.0% water (calculated from elemental analysis)
mp (Schmelzpunkt)
56-58 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S=P(NCCCC)(N)N
InChI
1S/C4H14N3PS/c1-2-3-4-7-8(5,6)9/h2-4H2,1H3,(H5,5,6,7,9)
InChIKey
HEPPIYNOUFWEPP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?