Wichtige Dokumente
91554
4-Hydroxybenzaldehyd
analytical standard
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.5% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.5% water
mp (Schmelzpunkt)
112-116 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
InChIKey
RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Natural vanilla extracts and synthetic flavoring using micellar electrokinetic capillary chromatography (MECC).[1]
- Natural vanilla extracts and vanilla-flavored foods using thin layer chromatography (TLC) on silica gel and automated multiple development.[3]
- Pea protein UHT beverages using gas chromatography/mass spectrometry/olfactometry (GC/MS/O), further quantified by dynamic headspace and tandem gas chromatography/mass spectrometry (DHS-GC/MS-QQQ).[2]
Empfohlene Produkte
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
345.2 °F
Flammpunkt (°C)
174 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?