Merck
909521
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranoside
≥95%
Synonym(e):
Tetraacetyl methyl glucoside
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H22O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.33
MDL-Nummer:
Assay
≥95%
Form
powder
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C15H22O10/c1-7(16)21-6-11-12(22-8(2)17)13(23-9(3)18)14(24-10(4)19)15(20-5)25-11/h11-15H,6H2,1-5H3
InChIKey
UYWUMFGDPBMNCA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)