A8292
Acetobrom-α-D-Glucuronsäuremethylester
≥93% (GC)
Synonym(e):
(2,3,4-Tri-O-acetyl-α-D-glucopyranosylbromid)-uronsäure-methylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥93% (GC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D 188 to 198 °, c = 1% (w/v) in ethyl acetate
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
80-110 °C (lit.)
Löslichkeit
ethyl acetate: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COC(=O)[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H17BrO9/c1-5(15)20-8-9(21-6(2)16)11(13(18)19-4)23-12(14)10(8)22-7(3)17/h8-12H,1-4H3/t8-,9-,10+,11-,12-/m0/s1
InChIKey
GWTNLHGTLIBHHZ-SVNGYHJRSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable