Wichtige Dokumente
90609
Vanillylidenaceton
analytical standard
Synonym(e):
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-buten-2-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
SMILES String
COc1cc(\C=C\C(C)=O)ccc1O
InChI
1S/C11H12O3/c1-8(12)3-4-9-5-6-10(13)11(7-9)14-2/h3-7,13H,1-2H3/b4-3+
InChIKey
AFWKBSMFXWNGRE-ONEGZZNKSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)