Merck
90025
Supelco
α,4-Dimethylphenylessigsäure
pharmaceutical impurity standard
Synonym(e):
(2RS)-2-(4-Methylphenyl)-propionsäure, Ibuprofen impurity D (PhEur), 2-(4-Methylphenyl)-propansäure, p-Methyl-hydratropasäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4CH(CH3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.20
Beilstein:
2251315
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Qualitätsniveau
API-Familie
ibuprofen
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤0.5% water
mp (Schmelzpunkt)
37-42 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CC(C(O)=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10(11)12/h3-6,8H,1-2H3,(H,11,12)
InChIKey
KDYOFXPLHVSIHS-UHFFFAOYSA-N
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)