87191
Natrium-1-tetradecansulfonat
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0%
Synonym(e):
1-Tetradecansulfonsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
anionic
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Form
crystals
Qualität
LiChropur™
Methode(n)
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O (hot)
UV-Absorption
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Eignung
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES String
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H30O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18(15,16)17;/h2-14H2,1H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
InChIKey
AYFACLKQYVTXNS-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?