Wichtige Dokumente
85463
Simmons-Citrat-Agar
NutriSelect® Basic, suitable for microbiology
Synonym(e):
Citrat-Utilisation-Test
Größe auswählen
224,00 €
Versandbereit am03. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
224,00 €
Versandbereit am03. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioChemika
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 15 g/L
ammonium dihydrogen phosphate, 0.2 g/L
bromothymol blue, 0.08 g/L
disodium ammonium phosphate, 0.8 g/L
magnesium sulfate heptahydrate, 0.2 g/L
sodium chloride, 5 g/L
trisodium citrate, 2 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Basic
Methode(n)
microbe id | utilization test: suitable
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
~7.0
Anwendung(en)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Eignung
nonselective and differential for Escherichia coli
nonselective and differential for Salmonella spp.
nonselective and differential for coliforms
nonselective and differential for molds (General Media)
nonselective and differential for yeasts (General Media)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
water
Artikel
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.