Wichtige Dokumente
83788
(2E)-3-(9-Anthryl)-2-cyan-acrylsäure
matrix substance for MALDI-MS, ≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
(2E)-3-(Anthracen-9-yl)-2-cyan-acrylsäure, (2E)-3-(Anthracen-9-yl)-2-cyanoprop-2-ensäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
matrix substance for MALDI-MS
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
powder
Methode(n)
MALDI-MS: suitable
Kationenspuren
Al: ≤20 mg/kg
Ba: ≤20 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤20 mg/kg
Co: ≤20 mg/kg
Cr: ≤20 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤20 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤20 mg/kg
Mo: ≤20 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤20 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Sr: ≤20 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
Eignung
suitable for matrix substance for MALDI-MS
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)