Merck
56229
Supelco
9-Nitroanthracen
matrix substance for MALDI-MS, ≥98.5% (HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.23
Beilstein:
1877509
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
Qualität
matrix substance for MALDI-MS
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (HPLC)
Methode(n)
MALDI-MS: suitable
mp (Schmelzpunkt)
141-144 °C (lit.)
144-150 °C
Kationenspuren
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Eignung
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES String
[O-][N+](=O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C14H9NO2/c16-15(17)14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H
InChIKey
LSIKFJXEYJIZNB-UHFFFAOYSA-N
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)