Merck
80559
Supelco
L-α-Hydroxyglutarsäure-13C5 Dinatriumsalz
analytical standard
Synonym(e):
(S)-2-Hydroxyglutarsäure13C5 Dinatriumsalz, (S)-2-Hydroxypentandisäure-1,2,3,4,5-13C5 Dinatriumsalz
Größe auswählen
10 MG
406,00 €
406,00 €
Versandbereit am02. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
406,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C5H6Na2O5
Molekulargewicht:
197.04
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NB.21
406,00 €
Versandbereit am02. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
≥98.0%
Assay
≥98.0% (GC)
Optische Aktivität
[α]/D -8.0±1.5°, c = 1 in 0.1 M NaOH
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=[13C](O[Na])[13C@@H](O)[13CH2][13CH2][13C](O[Na])=O
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)