Merck
80310
Supelco
Amberlite MB-9L
mixed bed ion exchange resin (without indicator), cannot be regenerated
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.52
Form
beads
Qualitätsniveau
Qualität
cannot be regenerated
mixed bed ion exchange resin (without indicator)
Methode(n)
LPLC: suitable
Verlust
~60% loss on drying, 110°C
Matrix
PS-DVB
Partikelgröße
20-50 mesh
Trenntechnik
mixed mode
Rechtliche Hinweise
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)