Wichtige Dokumente
74593
Obidoximchlorid
analytical standard
Synonym(e):
1,1′-(Oxydimethylen)-bis-(pyridinium-4-carbaldoxim)-dichlorid, Bis-(4-formylpyridiniomethyl)-ether-dioxim, Toxogonin
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤1.0% water (calculated from elemental analysis)
Format
neat
SMILES String
[Cl-].[Cl-].O\N=C\c1cc[n+](COC[n+]2ccc(cc2)\C=N\O)cc1
InChI
1S/C14H14N4O3.2ClH/c19-15-9-13-1-5-17(6-2-13)11-21-12-18-7-3-14(4-8-18)10-16-20;;/h1-10H,11-12H2;2*1H
InChIKey
ZIFJVJZWVSPZLE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?