51063
Obidoximchlorid
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
1,1′-(Oxydimethylen)-bis-(pyridinium-4-carbaldoxim)-dichlorid, Bis-(4-formylpyridiniomethyl)-ether-dioxim, Toxogonin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder or crystals
SMILES String
[Cl-].[Cl-].O\N=C\c1cc[n+](COC[n+]2ccc(cc2)\C=N\O)cc1
InChI
1S/C14H14N4O3.2ClH/c19-15-9-13-1-5-17(6-2-13)11-21-12-18-7-3-14(4-8-18)10-16-20;;/h1-10H,11-12H2;2*1H
InChIKey
ZIFJVJZWVSPZLE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable