Merck
74196
Supelco
Zink-Ionophor IV
Selectophore, function tested
Synonym(e):
Kalium-hydrotris-(N-tert.-butyl-2-thioimidazolyl)-borat, [TmBut]K
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H34BKN6S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
516.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.61
Qualität
for ion-selective electrodes
function tested
Qualitätsniveau
Produktlinie
Selectophore
Form
powder
SMILES String
[K+].CC(C)(C)N1C=CN([BH-](N2C=CN(C2=S)C(C)(C)C)N3C=CN(C3=S)C(C)(C)C)C1=S
InChI
1S/C21H34BN6S3.K/c1-19(2,3)23-10-13-26(16(23)29)22(27-14-11-24(17(27)30)20(4,5)6)28-15-12-25(18(28)31)21(7,8)9;/h10-15,22H,1-9H3;/q-1;+1
InChIKey
ZYQDTWROYIMHBC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Anwendung
Zur selektiven Bestimmung von Zn(II) in biologischen Proben und Umweltproben
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Rechtliche Hinweise
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ashok Kumar Singh et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 388(8), 1867-1876 (2007-07-12)
Potassium hydrotris(N-tert-butyl-2-thioimidazolyl)borate [KTtt-Bu] and potassium hydrotris(3-tert-butyl-5-isopropyl-l-pyrazolyl)borate [KTpt-Bu,i-Pr] have been synthesized and evaluated as ionophores for preparation of a poly(vinyl chloride) (PVC) membrane sensor for Zn(II) ions. The effect of different plasticizers, viz. benzyl acetate (BA), dioctyl phthalate (DOP), dibutyl phthalate