Merck
61193
Supelco
Kupfer(II)-Ionophor I
for ion-selective electrodes, Selectophore
Synonym(e):
o-XBDiBDTC, o-Xylylen-bis-(N,N-diisobutyldithiocarbamat)
Größe auswählen
50 MG
281,00 €
281,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
281,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H44N2S4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
512.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.61
281,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for ion-selective electrodes
Qualitätsniveau
Produktlinie
Selectophore
mp (Schmelzpunkt)
91-92 °C
SMILES String
CC(C)CN(CC(C)C)C(=S)SCc1ccccc1CSC(=S)N(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C26H44N2S4/c1-19(2)13-27(14-20(3)4)25(29)31-17-23-11-9-10-12-24(23)18-32-26(30)28(15-21(5)6)16-22(7)8/h9-12,19-22H,13-18H2,1-8H3
InChIKey
JOEGUDLMKJATMX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Anwendung
Selected application examples
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Sonstige Hinweise
Neutrales Ionophor für Cu2+-selektive Membranelektroden[1]
Rechtliche Hinweise
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S. Kamata et al.
Analyst, 114, 1029-1029 (1989)
Jinghui Li et al.
Analytica chimica acta, 1068, 11-17 (2019-05-11)
A novel freestanding all-solid-state polymeric membrane Cu2+-selective electrode (Cu2+-ISE) is proposed based on three-dimensional graphene sponge (3D GS). The 3D GS electrode has been characterized by cyclic voltammetry, electrochemical impedance spectroscopy, and contact angle measurements. Experiments show that 3D GS
Cemil Can Eylem et al.
Talanta, 183, 184-191 (2018-03-24)
A method was developed to determine copper and zinc simultaneously in brass sample using a multiple ion-selective electrode array system and multivariate calibration techniques. The multiple ion-selective electrode array system was consisted of one pH electrode and eight ion selective