Wichtige Dokumente
73120
4-Nitrobenzoylchlorid
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥99.0% (GC)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for HPLC derivatization
LiChropur™
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
crystals
Methode(n)
HPLC: suitable
Glührückstand
≤0.05% (as SO4)
bp
202-205 °C/105 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
71-74 °C (lit.)
71-74 °C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H
InChIKey
SKDHHIUENRGTHK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?