Wichtige Dokumente
8.21196
Sigma-Aldrich
Triphenylmethanol
for synthesis
Synonym(e):
Triphenylmethanol, Triphenyl carbinol
Größe auswählen
50 G
68,90 €
250 G
177,00 €
68,90 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
68,90 €
250 G
177,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)3COH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
200-988-5
NACRES:
NA.22
68,90 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
160-163 °C (External MSDS)
Löslichkeit
insoluble 1.43 g/L
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OC(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
InChIKey
LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable