Merck
69894
Sigma-Aldrich
MES Kaliumsalz
≥99.0% (T)
Synonym(e):
2-Morpholino-ethansulfonsäure Kaliumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12KNO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
Assay
≥99.0% (T)
Verunreinigungen
≤1% water
Nützlicher pH-Bereich
5.5-6.7
pKa 
6.1
Löslichkeit
H2O: 0.35 g/mL, clear, colorless
SMILES String
[K+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.K/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChIKey
IMFIKFZWLAWMQE-UHFFFAOYSA-M
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)