Merck
69150
Millipore
Methylrot-Voges-Proskauer-Bouillon mit Salz
suitable for microbiology
Synonym(e):
MR-VP-Bouillon mit Salz
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
dipotassium hydrogen phosphate, 5 g/L
D(+)-glucose, 5 g/L
peptone, 7 g/L
sodium chloride, 30 g/L
pH-Endwert
7.4±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
microbiology
Eignung
nonselective for Citrobacter spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Klebsiella spp.
nonselective for Proteus spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Shigella spp.
nonselective for coliforms
nonselective for enterobacteriaceae
Anwendung
Empfohlenes Medium die Durchführung von dem Methylrot und Voges-Proskauer-Tests in der Differenzierung innerhalb der Coli-Aerogenes-Gruppe.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R. O'Meara
The Journal of Pathology and Bacteriology, 34, 401-401 (1931)
M. Levine et al.
American Journal of Public Health, 24, 505-505 (1934)
An Improved Reagent for the Acetyl-Methyl-Carbinol Test.
E Leifson
Journal of bacteriology, 23(4), 353-354 (1932-04-01)
R Holländer et al.
Zentralblatt fur Bakteriologie, Mikrobiologie und Hygiene. 1. Abt. Originale A, Medizinische Mikrobiologie, Infektionskrankheiten und Parasitologie = International journal of microbiology and hygiene. A, Medical microbiology, infectious..., 252(3), 316-323 (1982-07-01)
The influence of different substances and growth temperatures on the Voges-Proskauer-reaction of Vibrio spec. (HIM 627-1) was investigated by gas chromatographic analysis of acetoin produced and the Voges-Proskauer-reaction itself. The most efficacious conditions for a maximum production of acetoin and
M. Barritt
The Journal of Pathology and Bacteriology, 42, 441-441 (1936)