Wichtige Dokumente
68723
Triazamat
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-{{1-[(Dimethylamino)-carbonyl]-3-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazol-5-yl}-thio}-essigsäure-ethylester, Ethyl-[3-tert.-butyl-1-(dimethylcarbamoyl)-1H-1,2,4-triazol-5-ylthio]-acetat
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
carbon content, 48.66-50.65%
nitrogen content, 17.46-18.18%
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
52-56 °C
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CCOC(=O)CSc1nc(nn1C(=O)N(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H22N4O3S/c1-7-20-9(18)8-21-11-14-10(13(2,3)4)15-17(11)12(19)16(5)6/h7-8H2,1-6H3
InChIKey
NKNFWVNSBIXGLL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
372.2 °F
Flammpunkt (°C)
189 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?