Merck
68119
Supelco
Butylpropionat
analytical standard
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CO2(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.5 (vs air)
Assay
≥97.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
799 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.401 (lit.)
bp
145 °C/756 mmHg (lit.)
Dichte
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CCCCOC(=O)CC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
BTMVHUNTONAYDX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
100.4 °F
Flammpunkt (°C)
38 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)