Merck
66719
Sigma-Aldrich
Methylenblau Hydrat
meets analytical specification of BP 73
Synonym(e):
Methylenblau Hydrat, Methylthionini chloridum
Größe auswählen
100 G
251,00 €
251,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
251,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18ClN3S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.85 (anhydrous basis)
Beilstein:
3599847
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
251,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualität
meets analytical specification of BP 73
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
Anwendung(en)
hematology
histology
pharmaceutical (small molecule)
SMILES String
O.[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChIKey
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)