Merck
6210-OP
Sigma-Aldrich
OmniPur® Methylenblau, Trihydrat
OmniPur® Grade
Synonym(e):
Methylenblau
Größe auswählen
100 G
95,00 €
95,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
95,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18ClN3S · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
373.90
Beilstein:
3599847
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.25
95,00 €
Check Cart for Availability
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
iridescent green-black
mp (Schmelzpunkt)
190 °C (dec.) (lit.)
Versandbedingung
ambient
SMILES String
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Postelektrophoretische Färbung für DNA. Färbt RNA in bakteriologischen Verfahren. Nicht-interkalierend. Molekularbiologie-Qualität.
Spezifikationen:
Arsen (As): ≤0,0008 %
Esche: ≤1,0 %
Kupfer (Cu): ≤0,02 %
Blei (Pb): ≤0,001 %
Feuchte (H2O): ≤15,0 %
Molarer Absorptionsgrad Em (661 nm, Wasser): ≥69000
Zn (Zink): ≤0,001 %
Nur für den Labor- oder Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
  1. What is the highest quality pharmaceutical grade Methylene Blue you carry?
    1 Antwort
    1. Currently, a pharmaceutical grade Methylene Blue product is not available.
      Hilfreich?