Wichtige Dokumente
65209
(R)-(−)-α-Methoxyphenylessigsäure
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Synonym(e):
O-Methyl-D-mandelsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for chiral derivatization
LiChropur™
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (T)
≥99.0%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D -150±3°, c = 0.5% in ethanol
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
Methode(n)
HPLC: suitable
mp (Schmelzpunkt)
64-67 °C
66-68 °C (lit.)
SMILES String
CO[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)/t8-/m1/s1
InChIKey
DIWVBIXQCNRCFE-MRVPVSSYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)