Merck
63130
Sigma-Aldrich
Magnesiumperoxid leicht
purum p.a., MgO2.(MgO)n, 24-28% MgO2 basis (RT)
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Qualität
purum p.a.
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Konzentration
24-28% (MgO2, RT)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤2000 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤5000 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤100 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
[Mg++].[O-][O-]
InChI
1S/Mg.O2/c;1-2/q+2;-2
InChIKey
SPAGIJMPHSUYSE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame over circleCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)