Merck
433624
Sigma-Aldrich
Magnesiumperoxid-Komplex
technical grade
Synonym(e):
Magnesium dioxide
Größe auswählen
250 G
39,60 €
39,60 €
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
39,60 €
About This Item
Lineare Formel:
MgO2 · xMgO
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
39,60 €
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Form
powder
Zusammensetzung
Mg, 30%
MgO2, 24-28%
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
[Mg++].[O-][O-].O=[Mg]
InChI
1S/2Mg.O2.O/c;;1-2;/q;+2;-2;
InChIKey
IODFUUWCSICZNX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame over circle
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Fragen
  1. If I need to provide 22 mg of oxygen in my experiment, how do I calculate how much product I need since I don't know what percentage of magnesium peroxide is in it?
    1 Antwort
    1. The magnesium peroxide content in this product is approximately 25%. Use this value to calculate the amount needed to provide 22 mg of oxygen.
      Hilfreich?