Merck
61471
Millipore
ESBL ChromoSelect-Agar-Zusatz
suitable for microbiology
About This Item
UNSPSC-Code:
41171614
NACRES:
NA.85
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sterilität
sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Streptococcus spp.
Anwendung
Strep B ChromoSelect Selective Agar Base is used for the detection of Extended Spectrum Beta lactamase producing organisms.
Komponenten
Composition:
(per vial sufficient for 500 ml medium)
Ceftazidime 1.50 mg
Cefotaxime 1.50 mg
Ceftriazone 1.00 mg
Aztreonam 1.00 mg
Fluconazole 5.00 mg
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)