Merck
A6848
Supelco
Aztreonam
analytical standard
Synonym(e):
[(2S)-[2α,3β(Z)]]-2-[[[1-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[(2-methyl-4-oxo-1-sulfo-3-azetidinyl)-amino]-2-oxoethyliden]-amino]-oxy]-2-methylpropansäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H17N5O8S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
435.43
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Form
powder or crystals
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
SMILES String
C[C@H]1[C@H](NC(=O)\C(=N/OC(C)(C)C(O)=O)c2csc(N)n2)C(=O)N1S(O)(=O)=O
InChI
1S/C13H17N5O8S2/c1-5-7(10(20)18(5)28(23,24)25)16-9(19)8(6-4-27-12(14)15-6)17-26-13(2,3)11(21)22/h4-5,7H,1-3H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,21,22)(H,23,24,25)/b17-8-/t5-,7-/m0/s1
InChIKey
WZPBZJONDBGPKJ-VEHQQRBSSA-N
Allgemeine Beschreibung
Aztreonam gehört zur Gruppe der monocyclischen β-Lactam-Antibiotika, die aus Chromobacterium violaceum isoliert werden. Es wird gegen Infektionen mit gramnegativen Bakterien wie Infektionen von Blase, Nieren, Knochen und Harnwegen eingesetzt. Es wirkt durch das Binden an Penicillin-Bindungsprotein-3 (PBP3) und das Hemmen der Synthese der Bakterienzellwand, was zur Zelllyse und zum Zelltod führt.
Anwendung
Der Analysestandard kann wie folgt verwendet werden:
  • Zum Bestimmen von Aztreonam in zwei simulierten Lungenflüssigkeitslösungen (künstliche lysosomale Flüssigkeit und Gamble-Lösung) mittels UV-Spektroskopie
  • Multirückstandsanalyse von acht β-Lactamen mittels Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatografie (UHPLC) in Kombination mit einem Photodioden-Array(PDA)-Detektor in Humanplasma- & -serumproben
  • Gleichzeitige quantitative Analyse von neun β-Lactamen mittels UHPLC mit Tandem-Massenspektrometrie (MS/MS) an Humanplasmaproben
Sonstige Hinweise
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Neonatal and Pediatric Pharmacology: Therapeutic Principles in Practice (2010)
The Antimicrobial Drugs (2000)
Michael N Dudley et al.
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 56(9), 1301-1309 (2013-01-22)
Widespread resistance in Enterobacteriaceae and Pseudomonas aeruginosa to cephalosporin and monobactam antibiotics due to extended-spectrum β-lactamases (ESBLs) has resulted in the need for reassessment of the interpretative criteria (breakpoints) established for these agents more than 2 decades ago. Following extensive
Kristen Zeitler et al.
American journal of health-system pharmacy : AJHP : official journal of the American Society of Health-System Pharmacists, 69(2), 107-115 (2012-01-05)
The pharmacology, safety, efficacy, pharmacokinetics, pharmacodynamics, current place in therapy, and potential future therapeutic uses of inhaled aztreonam are reviewed. Inhaled aztreonam, a newly formulated lysine salt of the original monobactam antibiotic, is approved for the treatment of respiratory symptoms
H Mattie
Clinical pharmacokinetics, 26(2), 99-106 (1994-02-01)
Plasma concentrations of aztreonam follow a 2-compartment open model with a distribution half-life of 0.20 hours after intravenous injection. The volume of distribution at steady-state (Vss) after intravenous and intramuscular injection is about 0.16 L/kg (0.42 L/kg for free drug).