Merck
53477
Millipore
CFC-Selektivzusatz
ready-to-use, for Pseudomonas spp., suitable for microbiology
Synonym(e):
Cetrimid-Fucidin-Cephaloridin Selektiv-Supplement
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41171614
NACRES:
NA.85
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
according to ISO 13720:2010
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
pkg of 5 ampules
Anwendung(en)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Pseudomonas spp.
Allgemeine Beschreibung
The CFC Selective Supplement is a microbiological medium supplement designed for the selective isolation of Pseudomonas species. The supplement facilitates the growth of desired Pseudomonas species while inhibiting others. Each vial of supplement is sufficient for preparing 500 mL of medium.
Anwendung
Ein Antibiotika Supplement zur selektiven Isolierung von Pseudomonas-Spezies.
Komponenten
1 Vial ausreichend für 500 mL Medium
Cetrimid 5mg, Fucidin 5mg, Cephaloridin 25mg
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Gastrointestinal tract
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)