Merck
53442
Supelco
2-[4-(Diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]-benzoesäure-hexyl-d13-ester
analytical standard
Synonym(e):
Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl-d13 benzoate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24D13H18NO4
Molekulargewicht:
410.59
UNSPSC-Code:
12352200
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
O=C(C1=C(C(OC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)C=CC=C1)C2=C(O)C=C(N(CC)CC)C=C2
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)