Merck
53177
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methyl-imidazolium-methylsulfat
≥95%
Synonym(e):
BMIMMeSO4
Größe auswählen
100 G
200,00 €
500 G
558,00 €
200,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
200,00 €
500 G
558,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H18N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
200,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
SMILES String
COS([O-])(=O)=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.CH4O4S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-5-6(2,3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
MEMNKNZDROKJHP-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.