70863
1-Butyl-2,3-dimethyl-imidazolium-tetrafluoroborat
≥97.0%
Synonym(e):
[BDMIM][BF4]
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0%
Form
liquid
Verunreinigungen
≤1% water
mp (Schmelzpunkt)
37 °C
37 °C
Dichte
1.198 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
F[B-](F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C9H17N2.BF4/c1-4-5-6-11-8-7-10(3)9(11)2;2-1(3,4)5/h7-8H,4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
InChIKey
VCAIYEJBOWHUGP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Functionalized imidazolium cations with thioether, urea, or thiourea derivatized side chains act as metal-ligating moieties, whereas the PF6– anions provide the desired water immiscibility.