Merck
51393
Sigma-Aldrich
Auslassventil für Kunststoffbehälter mit 30 l und 60 l
pkg of 1 ea
Größe auswählen
1 EA
36,80 €
36,80 €
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
36,80 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
36,80 €
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Verpackung
pkg of 1 ea
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)