Merck
PSGVAG101
Millipore
Prostak MF-Modul 0,22 µm 10er Stapel 0,84 m2
pore size 0.22 μm
Synonym(e):
Prostak MF-Modul
Größe auswählen
1 EA
4.925,00 €
4.925,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
4.925,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031623
4.925,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
PVDF
silicone gasket
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Prostak
Parameter
2.1 bar max. transmembrane pressure (30 psi) at 50-80 °C
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 50-80 °C
4.1 bar max. transmembrane pressure (60 psi) at 50 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
dilution
(concentration and clarification)
Höhe
8.1 cm (3.2 in.)
Länge
38.9 cm (15.3 in.)
Breite
19.8 cm (7.8 in.)
Produktgröße
, 10 stack
Filtrationsfläche
0.84 m2
Nennfläche der Membran
0.84 m2
Gewicht
3.6 kg (7.9 lb)
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm nominal pore size
0.22 μm pore size
pH-Wert
1-11(short duration)
2-10(continuous)
Allgemeine Beschreibung
Prostak MF Modul, 0,22 μm, 10-Stack, 0,84 m² ist eine Tangentialstrom-Filtrationseinheit mit einer Konfiguration aus gestapelten Platten mit Typ-V-Screen (offener Kanal). Eine mikroporöse Durapore® Polyvinylidenfluorid(PVDF)-Membran ist auf beiden Seiten jeder Platte gebunden. Die Platten werden dann in parallelen Stapeln angeordnet.
Dieses Prostak Open-Channel-Mikrofiltrationsmodul weist eine Porengröße von 0,22 μm und eine Filtrationsfläche von 0,84 m2 auf. PSGVAG101 ist als 10-Stack erhältlich, dadurch kann es in Labortisch-, Pilot- und Produktionsmaßstabsystemen eingesetzt werden.
Die Module können auf Integrität geprüft und für 20 Zyklen dampfsterilisiert werden.
Prostak MF Module müssen mit einer Trägerhalterung verwendet werden, die die Durchbiegung kontrolliert und mit hygienischen Anschlüssen für den Anschluss an externe Leitungen versehen ist. Mit dem Modul mitgelieferte hygienische Dichtungen sorgen für auslaufsichere Verbindungen zwischen Modul(en) und Halterung.
Anwendung
Typische Anwendungen
Prostak Mikrofiltration wird für Abscheidungen verwendet, wenn aufgrund der Viskosität und suspendierten Feststoffe des Zufuhrstroms ein offener Kanal erforderlich ist. Typische Anwendungsbereiche sind Perfusionsanwendungen oder Klären/Ernten von:
  • Säugetier-, Bakterien- und Mycel-Zellsuspensionen
  • Emulsionen und kolloidalen Suspensionen
  • Viren, Proteinen und anderen bioorganischen makromolekulären Lösungen
  • Polysacchariden und anderen Lösungen mit hoher Viskosität
  • Hefen-, Algen- und anderen Suspensionen mit hohem Feststoffgehalt
  • Proteinpräzipitat
  • Impfstoffen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sieb Typ C (offener Kanal)
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Leitlinien der FDA entspricht.
Anforderungen an den Vorfilter: 150 µm
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prostak is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany