Merck
49558
Supelco
2,6-Dimethyl-4-chinolincarbonsäure-N-hydroxysuccinimidester
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
2,6-Dimethyl-4-chinolincarbonsäure-N-succinimidylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
LiChropur
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Methode(n)
HPLC: suitable
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc2nc(C)cc(C(=O)ON3C(=O)CCC3=O)c2c1
InChI
1S/C16H14N2O4/c1-9-3-4-13-11(7-9)12(8-10(2)17-13)16(21)22-18-14(19)5-6-15(18)20/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3
InChIKey
HDQNGUNXGKGYSR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Fluoreszenzsonde DMQCOSu für die Analyse von aliphatischen primären Aminen und Diaminen in Wasser (Leitungswasser- und Flusswasser), menschlichem Urin und Serum ohne Lösungsmittelextraktion. Die Nachweisgrenze in realen Proben liegt zwischen 0,07-4,00 nmol/L.
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
LC Analysis of Aliphatic Primary Amines and Diamines After Derivatization with 2,6-Dimethyl-4-quinolinecarboxylic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester
Huang, K., et al.
Chromatographia, 70, 747-752 (2009)