Wichtige Dokumente
41753
Spermin -tetrahydrochlorid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
N,N′-Bis-(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin -tetrahydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp (Schmelzpunkt)
310-311 °C (dec.) (lit.)
Format
neat
SMILES String
Cl.Cl.Cl.Cl.NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H
InChIKey
XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Empfohlene Produkte
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)