Merck
40819
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-methyl-imidazolium-tetrafluoroborat
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
1-Methyl-3-benzyl-imidazoliumtetrafluoroborat
Größe auswählen
50 G
308,00 €
308,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
308,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13BF4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
308,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥97.0% (HPLC)
Verunreinigungen
≤0.2% water
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
F[B-](F)(F)F.C[n+]1ccn(Cc2ccccc2)c1
InChI
1S/C11H13N2.BF4/c1-12-7-8-13(10-12)9-11-5-3-2-4-6-11;2-1(3,4)5/h2-8,10H,9H2,1H3;/q+1;-1
InChIKey
QULDEUUWXMCUFO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Functionalized imidazolium cations with thioether, urea, or thiourea derivatized side chains act as metal-ligating moieties, whereas the PF6– anions provide the desired water immiscibility.