Merck
407232
Sigma-Aldrich
N-[(3-(Anilinomethylen)-2-chlor-1-cyclohexen-1-yl)methylen]anilin -monohydrochlorid
94%
Größe auswählen
5 G
390,00 €
390,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
390,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H19ClN2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
359.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
390,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
94%
Form
powder, crystals or chunks
mp (Schmelzpunkt)
224 °C (dec.) (lit.)
εmax
>80000 at 524-530 nm in glacial acetic acid at 0.003 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl[H].ClC1=C(CCC\C1=C/Nc2ccccc2)\C=N\c3ccccc3
InChI
1S/C20H19ClN2.ClH/c21-20-16(14-22-18-10-3-1-4-11-18)8-7-9-17(20)15-23-19-12-5-2-6-13-19;/h1-6,10-15,22H,7-9H2;1H/b16-14+,23-15+;
InChIKey
VFKQWKQWRNVXTA-LPYKZFQHSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)