Wichtige Dokumente
39303
[6]-Shogaol
analytical standard
Synonym(e):
1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-decen-3-on
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥90.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCC\C=C\C(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H24O3/c1-3-4-5-6-7-8-15(18)11-9-14-10-12-16(19)17(13-14)20-2/h7-8,10,12-13,19H,3-6,9,11H2,1-2H3/b8-7+
InChIKey
OQWKEEOHDMUXEO-BQYQJAHWSA-N
Empfohlene Produkte
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?