Merck
391557
Sigma-Aldrich
Oil Blue N
Dye content 96 %
Synonym(e):
Solvent Blue 14
Größe auswählen
5 G
94,80 €
25 G
323,00 €
94,80 €
Versandbereit am03. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
94,80 €
25 G
323,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H30N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.51
Farbindexnummer:
61555
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
94,80 €
Versandbereit am03. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, 96%
mp (Schmelzpunkt)
112-114 °C (lit.)
Löslichkeit
acetone: 1%, turbid, blue to very deep blue
λmax
596 nm
644 nm (2nd)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCCCCNc1ccc(NCCCCC)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C24H30N2O2/c1-3-5-9-15-25-19-13-14-20(26-16-10-6-4-2)22-21(19)23(27)17-11-7-8-12-18(17)24(22)28/h7-8,11-14,25-26H,3-6,9-10,15-16H2,1-2H3
InChIKey
RHGBRYSELHPAFL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
In animal tissues, fatty substances are stained dark blue by oil blue N when supersaturated solutions in dilute isopropanol are used.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Oil Blue N or Na as a Fat Stain for Animal Histology.
Lillie R D
Stain Technology, 20, 7-9 (1945)