Wichtige Dokumente
199656
Sudan II
Dye content 90 %
Synonym(e):
1-(2,4-Xylylazo)-2-naphthol, Solvent Orange 7
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, 90%
mp (Schmelzpunkt)
156-158 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform: 10 mg/mL
λmax
493 nm
604 nm (2nd)
ε (Extinktionskoeffizient)
≥14000 at 491-497 nm in methanol at 0.005 g/L
≥9000 at 419-425 nm in methanol at 0.005 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cc1ccc(\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23)c(C)c1
InChI
1S/C18H16N2O/c1-12-7-9-16(13(2)11-12)19-20-18-15-6-4-3-5-14(15)8-10-17(18)21/h3-11,21H,1-2H3/b20-19+
InChIKey
JBTHDAVBDKKSRW-FMQUCBEESA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
448.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
231.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)