Wichtige Dokumente
380121
Essigsäure
purified by double-distillation
Synonym(e):
Glacial acetic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.07 (vs air)
Selbstzündungstemp.
800 °F
Aufgereinigt durch
double-distillation
Expl.-Gr.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Brechungsindex
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16.2 °C (lit.)
Dichte
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChIKey
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
102.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
39 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?