Merck
37305
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-3-hydroxy-4-oxo-1,2,3-benzotriazin
purum, ≥98.0% (T)
Synonym(e):
3-Hydroxy-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-on, 3-Hydroxy-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin, DHBT
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.13
Beilstein:
609382
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (T)
mp (Schmelzpunkt)
~180 °C (dec.)
SMILES String
ON1N=Nc2ccccc2C1=O
Sonstige Hinweise
Additive which suppresses racemization in peptide synthesis[1][2]; Synthesis of amino acid active esters used as self-indicating building blocks in solid-phase synthesis[3][4]
Piktogramme
Exploding BombExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Expl. 1.1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
1 - Explosive Substances
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
[Racemization in peptide syntheses].
W König et al.
Chemische Berichte, 103(7), 2024-2033 (1970-07-01)
Y. Kurano et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 323-323 (1987)
L.R. Cameron et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2895-2895 (1988)
E. Atherton et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2887-2887 (1988)